Tlačiť
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B20486.03 B20486.06
B20486.03EA 50.47 EUR
B20486.03 B20486.06
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 24821-22-5 Molecular Formula: C9H4F6O2 Formula Weight: 258.12 Odour: Odourless Melting Point: 136-140° Beilstein Reference: 2057459 MDL No.: MFCD00000376
Vzorec: C₉H₄F₆O₂
Mw: 258.12
Teplota varu: 260
Teplota tavenia: 136…140 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000376
Číslo CAS: 24821-22-5
EINECS: 246-479-1