Tlačiť
4'-(Trifluoromethyl)acetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, 4-(Trifluoromethyl)acetophenone, p-(Trifluoromethyl)acetophenone
M-Clarity™ quality level = MQ100
233188-25G 233188-5G
SIAL233188-25GEA 486.28 EUR
SIAL233188-25G SIAL233188-5G
4'-(Trifluoromethyl)acetophenone, Sigma-Aldrich®
4'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₇F₃O
Mw: 188.15
Teplota varu: 205
Teplota tavenia: 26…29 °C
Hustota: 0.924 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000401
Číslo CAS: 709-63-7
EINECS: 211-913-0