Tlačiť
4'-Methylacetophenone 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
126180010 126180050 126182500
ACRO126180010EA 115.92 EUR
ACRO126180010 ACRO126180050 ACRO126182500
4'-Methylacetophenone 95%
4'-Methylacetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O
Teplota varu: 226 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –19 °C
Hustota: 1,005 g/cm³
Teplota vzplanutia: 92 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008751
Číslo CAS: 122-00-9
EINECS: 204-514-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5300 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %