Tlačiť
2'-Methylacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
M26593-25G M26593-5G
SIALM26593-25GEA 116.73 EUR
SIALM26593-25G SIALM26593-5G
2'-Methylacetophenone, Sigma-Aldrich®
2'-Methylacetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O
Teplota varu: 214 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,0262 g/cm³ (0 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008734
Číslo CAS: 577-16-2
EINECS: 209-408-5