Tlačiť
4-Chloro-m-xylene ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B21275.09 B21275.18
B21275.09EA 61.77 EUR
B21275.09 B21275.18
4-Chloro-m-xylene ≥97%
4-Chloro-m-xylene
Purity: 97% CAS No.: 95-66-9 Molecular Formula: C8H9Cl Formula Weight: 140.61 MDL No.: MFCD00060644
Vzorec: C₈H₉Cl
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00060644
Číslo CAS: 95-66-9