Tlačiť
3-Chloro-o-xylene ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Chloro-2,3-dimethylbenzene, 3-Chloro-1,2-dimethylbenzene
B21505.14 B21505.22
B21505.14EA 94.67 EUR
B21505.14 B21505.22
3-Chloro-o-xylene ≥97%
3-Chloro-o-xylene
Purity: 97% CAS No.: 608-23-1 Molecular Formula: C8H9Cl Formula Weight: 140.61 MDL No.: MFCD00060689
Vzorec: C₈H₉Cl
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00060689
Číslo CAS: 608-23-1