4-tert-Butyl-α-chlorotoluene ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
p-tert-Butylbenzyl chloride, 4-tert-Butylbenzyl chloride, p-tert-Butyl-α-chlorotoluene, 1-(tert-Butyl)-4-(chloromethyl)benzene
A11856.06
A11856.14
A11856.06EA
53.68
EUR
A11856.06
A11856.14
4-tert-Butyl-α-chlorotoluene ≥99%
4-tert-Butyl-α-chlorotoluene
Purity: 99%
CAS No.: 19692-45-6
Molecular Formula: C11H15Cl
Formula Weight: 182.70
Flash Point: 94° (202°F)
Refractive Index: 1.5220
Boiling Point: 101-104°/7mm
Beilstein Reference: 471673
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00000918
Vzorec:
C₁₁H₁₅Cl Mw: 182.69 Teplota varu: 101…104 °C (7 mmHg) Hustota: 0.945 Teplota vzplanutia: 94° (202 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000918 Číslo CAS: 19692-45-6 EINECS: 243-228-8 OSN: 1760 ADR: 8 III |