Tlačiť
α,α'-Dibromo-p-xylene ≥97%, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: p-Xylylene dibromide, 1,4-Bis(bromomethyl)benzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
D44804-25G D44804-5G
SIALD44804-25GEA 111.51 EUR
SIALD44804-25G SIALD44804-5G
α,α'-Dibromo-p-xylene ≥97%, Sigma-Aldrich®
α,α'-Dibromo-p-xylene
Vzorec: C₈H₈Br₂
Teplota varu: 245 °C (lit.)
Teplota tavenia: 143…145 °C (lit.)
Hustota: 2,012 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000182
Číslo CAS: 623-24-5
EINECS: 210-781-1
OSN: 3448
ADR: 6.1,II