Tlačiť
α,α'-Dichloro-p-xylene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
105740-100G 105740-25G
SIAL105740-100GEA 105.5 EUR
SIAL105740-100G SIAL105740-25G
α,α'-Dichloro-p-xylene, Sigma-Aldrich®
α,α'-Dichloro-p-xylene
Vzorec: C₈H₈Cl₂
Teplota varu: 254 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 100 °C
Hustota: 1,432 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000920
Číslo CAS: 623-25-6
EINECS: 210-782-7
OSN: 2928
ADR: 6.1,II