α,α'-Dichloro-p-xylene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A13976.14
A13976.22
A13976.14EA
38.27
EUR
A13976.14
A13976.22
α,α'-Dichloro-p-xylene ≥98%
α,α'-Dichloro-p-xylene
Purity: 98%
CAS No.: 623-25-6
Molecular Formula: C8H8Cl2
Formula Weight: 175.06
Melting Point: 98-102°
Boiling Point: 254°
Solubility: Insoluble in water
Beilstein Reference: 774706
UN No.: 2928
MDL No.: MFCD00000920
Vzorec:
C₈H₈Cl₂ Teplota varu: 254 °C Teplota tavenia: 98…102 °C Hustota: 1,417 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000920 Číslo CAS: 623-25-6 EINECS: 210-782-7 OSN: 2928 ADR: 6.1,II |