Tlačiť
α,α'-Dichloro-p-xylene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A13976.14 A13976.22
A13976.14EA 38.27 EUR
A13976.14 A13976.22
α,α'-Dichloro-p-xylene ≥98%
α,α'-Dichloro-p-xylene
Purity: 98% CAS No.: 623-25-6 Molecular Formula: C8H8Cl2 Formula Weight: 175.06 Melting Point: 98-102° Boiling Point: 254° Solubility: Insoluble in water Beilstein Reference: 774706 UN No.: 2928 MDL No.: MFCD00000920
Vzorec: C₈H₈Cl₂
Teplota varu: 254 °C
Teplota tavenia: 98…102 °C
Hustota: 1,417
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000920
Číslo CAS: 623-25-6
EINECS: 210-782-7
OSN: 2928
ADR: 6.1,II