Tlačiť
α,α'-Dichloro-p-xylene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,4-Bis(chloromethyl)benzene, p-Xylene dichloride, p-Xylylene dichloride
147661000 147665000 147660250
ACRO147661000EA 95.07 EUR
ACRO147661000 ACRO147665000 ACRO147660250
α,α'-Dichloro-p-xylene 98%
α,α'-Dichloro-p-xylene
Vzorec: C₈H₈Cl₂
Teplota varu: 254 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 98…102 °C
Hustota: 1,432 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000920
Číslo CAS: 623-25-6
EINECS: 210-782-7
OSN: 2928
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 102 °C
GC ≥97.5 %