α,α'-Dichloro-m-xylene ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1,3-Bis(chloromethyl)benzene, m-Xylene dichloride, m-Xylylene dichloride
A11548.09
A11548.14
A11548.22
A11548.09EA
60.97
EUR
A11548.09
A11548.14
A11548.22
α,α'-Dichloro-m-xylene ≥97%
α,α'-Dichloro-m-xylene
Purity: 97%
CAS No.: 626-16-4
Molecular Formula: C8H8Cl2
Formula Weight: 175.06
Flash Point: 144°(291°F)
Melting Point: 33-37°
Boiling Point: 250-255°
Beilstein Reference: 2079898
UN No.: 2928
MDL No.: MFCD00000912
Vzorec:
C₈H₈Cl₂ Teplota varu: 250…255 °C Teplota tavenia: 33…37 °C Hustota: 1,302 Teplota vzplanutia: 144 °C (291 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000912 Číslo CAS: 626-16-4 EINECS: 210-932-1 OSN: 2928 ADR: 6.1,II |