Tlačiť
α,α'-Dichloro-o-xylene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
123889-100G 123889-25G
SIAL123889-100GEA 111.11 EUR
SIAL123889-100G SIAL123889-25G
α,α'-Dichloro-o-xylene, Sigma-Aldrich®
α,α'-Dichloro-o-xylene
Vzorec: C₈H₈Cl₂
Teplota varu: 240 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 54…55 °C
Hustota: 1,393 g/cm³ (0 °C)
Číslo MDL: MFCD00000903
Číslo CAS: 612-12-4
EINECS: 210-291-8
OSN: 2928
ADR: 6.1,II