α,α'-Dichloro-o-xylene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A12500.18
A12500.30
A12500.18EA
74.61
EUR
A12500.18
A12500.30
α,α'-Dichloro-o-xylene ≥98%
α,α'-Dichloro-o-xylene
Purity: 98%
CAS No.: 612-12-4
Molecular Formula: C8H8Cl2
Formula Weight: 175.06
Flash Point: 107°(224°F)
Odour: Pungent
Boiling Point: 246°
Beilstein Reference: 2043675
UN No.: 2928
MDL No.: MFCD00000903
Vzorec:
C₈H₈Cl₂ Teplota varu: 246 °C Teplota tavenia: 53…57 °C Hustota: 1,393 g/cm³ (0 °C) Teplota vzplanutia: 107 °C (224 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000903 Číslo CAS: 612-12-4 EINECS: 210-291-8 OSN: 2928 ADR: 6.1,II |