Tlačiť
2,4-Dimethylbenzaldehyde ≥90%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14655.06 A14655.14
A14655.06EA 43.26 EUR
A14655.06 A14655.14
2,4-Dimethylbenzaldehyde ≥90%
2,4-Dimethylbenzaldehyde
Purity: 90+% CAS No.: 15764-16-6 Molecular Formula: C9H10O Formula Weight: 134.18 Flash Point: 88°(190°F) Refractive Index: 1.5490 Odour: Almond-like Melting Point: -9° Boiling Point: 215-216° MDL No.: MFCD00003340
Vzorec: C₉H₁₀O
Mw: 134.18
Teplota varu: 215…216 °C
Teplota tavenia: –9 °C
Hustota: 1.02
Teplota vzplanutia: 88 °C (190 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003340
Číslo CAS: 15764-16-6
EINECS: 239-856-7