Tlačiť
4-Bromo-2,6-xylidine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-Bromo-2,6-dimethylaniline
M-Clarity™ quality level = MQ200
192376-100G 192376-25G
SIAL192376-100GEA 277.58 EUR
SIAL192376-100G SIAL192376-25G
4-Bromo-2,6-xylidine, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-2,6-xylidine
Vzorec: C₈H₁₀BrN
Teplota varu: 120 °C (0,2 mmHg)
Teplota tavenia: 50 °C
Číslo MDL: MFCD00007826
Číslo CAS: 24596-19-8
EINECS: 246-337-9
OSN: 2811
ADR: 6.1,III