Tlačiť
4-Bromo-2,6-xylidine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-2,6-dimethylaniline
185190050 185190250
ACRO185190050EA 34.22 EUR
ACRO185190050 ACRO185190250
4-Bromo-2,6-xylidine 98%
4-Bromo-2,6-xylidine
Vzorec: C₈H₁₀BrN
Teplota varu: 120 °C (0,2 mmHg)
Teplota tavenia: 48…52 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007826
Číslo CAS: 24596-19-8
EINECS: 246-337-9
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige to brown to purple Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %