Tlačiť
2-Bromo-4,6-xylidine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 6-Bromo-2,4-dimethylaniline, 6-Bromo-2,4-xylidine, 2-Bromo-4,6-dimethylaniline
B21272.09 B21272.14 B21272.18
B21272.09EA 89.45 EUR
B21272.09 B21272.14 B21272.18
2-Bromo-4,6-xylidine ≥98%
2-Bromo-4,6-xylidine
Purity: 98% CAS No.: 41825-73-4 Molecular Formula: C8H10BrN Formula Weight: 200.08 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 42-46° Boiling Point: 75-79°/5mm Beilstein Reference: 3046484 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00047826
Vzorec: C₈H₁₀BrN
Teplota varu: 75…79 °C (5 mmHg)
Teplota tavenia: 42…46 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00047826
Číslo CAS: 41825-73-4
EINECS: 246-337-9
OSN: 2811
ADR: 6.1,III