Tlačiť
1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Bis(trifluoromethyl)-1-bromobenzene, 1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-m-xylene, 1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-bromobenzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene, 5-Bromo-α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylene
307700100 307700500 307702500
ACRO307700100EA 83.72 EUR
ACRO307700100 ACRO307700500 ACRO307702500
1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene 99%
1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₈H₃BrF₆
Mw: 293.01
Teplota varu: 154 °C
Teplota tavenia: –16 °C
Hustota: 1.71 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000381
Číslo CAS: 328-70-1
EINECS: 206-334-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %