Tlačiť
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Bromomethyl)benzotrifluoride, 1-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)benzyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
290564-1G 290564-25G 290564-5G
SIAL290564-1GEA 48.54 EUR
SIAL290564-1G SIAL290564-25G SIAL290564-5G
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene, Sigma-Aldrich®
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene
Vzorec: C₈H₆BrF₃
Mw: 239.03
Teplota varu: 73…75 °C (0.4 mmHg)
Teplota tavenia: 31.5
Hustota: 1.54 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000403
Číslo CAS: 402-49-3
EINECS: 206-947-8
OSN: 3261
ADR: 8 II