Tlačiť
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 3-(Trifluoromethyl)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-(Bromomethyl)benzotrifluoride
M-Clarity™ quality level = MQ200
290556-25G 290556-5G
SIAL290556-25GEA 283.59 EUR
SIAL290556-25G SIAL290556-5G
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylene, Sigma-Aldrich®
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylene
Vzorec: C₈H₆BrF₃
Mw: 239.03
Teplota varu: 50 °C (0.3 mmHg)
Hustota: 1.56 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00000395
Číslo CAS: 402-23-3
EINECS: 206-938-9
OSN: 3265
ADR: 8 II