Tlačiť
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-xylene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Trifluoromethyl)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Bromomethyl)benzotrifluoride
M-Clarity™ quality level = MQ200
254967-1G 254967-5G
SIAL254967-1GEA 0 EUR
SIAL254967-1G SIAL254967-5G
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-xylene, Sigma-Aldrich®
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-xylene
Vzorec: C₈H₆BrF₃
Mw: 239.03
Teplota varu: 116…118 °C (60 mmHg)
Teplota tavenia: 30
Hustota: 1.57 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00013558
Číslo CAS: 395-44-8
EINECS: 206-901-7
OSN: 3261
ADR: 8 II