Tlačiť
5-Bromo-m-xylene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B21610.06 B21610.14 B21610.22
B21610.06EA 39.39 EUR
B21610.06 B21610.14 B21610.22
5-Bromo-m-xylene ≥98%
5-Bromo-m-xylene
Vzorec: C₈H₉Br
Teplota varu: 204 °C
Hustota: 1,361
Teplota vzplanutia: 87 °C (188 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000087
Číslo CAS: 556-96-7