Tlačiť
2-Bromo-p-xylene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 2-Bromo-1,4-dimethylbenzene, 2,5-Dimethylbromobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
167266-100G 167266-25G
SIAL167266-100GEA 107.1 EUR
SIAL167266-100G SIAL167266-25G
2-Bromo-p-xylene, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-p-xylene
Vzorec: C₈H₉Br
Mw: 185.06
Teplota varu: 200
Teplota tavenia: 8.9
Hustota: 1.3582 g/cm³ (18.5 °C)
Číslo MDL: MFCD00000074
Číslo CAS: 553-94-6
EINECS: 209-055-7