Tlačiť
2,5-Dibromo-p-xylene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2,5-Dibromo-1,4-dimethylbenzene, 1,4-Dibromo-2,5-dimethylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
116157-100G 116157-25G
SIAL116157-100GEA 188.13 EUR
SIAL116157-100G SIAL116157-25G
2,5-Dibromo-p-xylene, Sigma-Aldrich®
2,5-Dibromo-p-xylene
Vzorec: C₈H₈Br₂
Teplota varu: 261 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 75 °C
Číslo MDL: MFCD00000091
Číslo CAS: 1074-24-4
EINECS: 214-038-2
OSN: 3077
ADR: 9,III