Tlačiť
α,α'-Dibromo-m-xylene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 1,3-Bis(bromomethyl)benzene, m-Xylylene dibromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
125911-10G 125911-25G
SIAL125911-10GEA 184.12 EUR
SIAL125911-10G SIAL125911-25G
α,α'-Dibromo-m-xylene, Sigma-Aldrich®
α,α'-Dibromo-m-xylene
Vzorec: C₈H₈Br₂
Teplota varu: 135…140 °C (20 mmHg)
Teplota tavenia: 76…78 °C
Hustota: 1,959 g/cm³ (0 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000178
Číslo CAS: 626-15-3
EINECS: 210-931-6
OSN: 3261
ADR: 8,II