Tlačiť
3,5-Dimethylphenylboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Dimethylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(3,5-dimethylphenyl)borane, (3,5-Dimethylphenyl)metaboric acid
B23434.03 B23434.06 B23434.14
B23434.03EA 48.94 EUR
B23434.03 B23434.06 B23434.14
3,5-Dimethylphenylboronic acid ≥98%
3,5-Dimethylphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 172975-69-8 Molecular Formula: C8H11BO2 Formula Weight: 149.99 Melting Point: 235-237° Beilstein Reference: 7368658
Vzorec: C₈H₁₁BO₂
Teplota tavenia: 235…237 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00185689
Číslo CAS: 172975-69-8