Tlačiť
3,4-Dimethylphenylboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Dihydroxy(3,4-dimethylphenyl)borane, (3,4-Dimethylphenyl)metaboric acid, 3,4-Dimethylbenzeneboronic acid
L17461.03 L17461.06
L17461.03EA 47.73 EUR
L17461.03 L17461.06
3,4-Dimethylphenylboronic acid ≥98%
3,4-Dimethylphenylboronic acid
Purity: 98+% CAS No.: 55499-43-9 Molecular Formula: C8H11BO2 Formula Weight: 149.99 Melting Point: ca 220° Beilstein Reference: 2963858
Vzorec: C₈H₁₁BO₂
Teplota tavenia: ∼ 220 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01009694
Číslo CAS: 55499-43-9