Tlačiť
2,6-Dimethylphenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,6-Dimethylbenzeneboronic acid, (2,6-Dimethylphenyl)boronic acid, Dihydroxy(2,6-dimethylphenyl)borane, (2,6-Dimethylphenyl)metaboric acid
359270010 359270050 359270250
ACRO359270010EA 42.52 EUR
ACRO359270010 ACRO359270050 ACRO359270250
2,6-Dimethylphenylboronic acid 98%
2,6-Dimethylphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₁BO₂
Teplota tavenia: 105 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01009693
Číslo CAS: 100379-00-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %