Tlačiť
2,5-Dimethylphenylboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B23740.03 B23740.06 B23740.14
B23740.03EA 44.93 EUR
B23740.03 B23740.06 B23740.14
2,5-Dimethylphenylboronic acid ≥98%
2,5-Dimethylphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 85199-06-0 Molecular Formula: C8H11BO2 Formula Weight: 149.99 Melting Point: ca 180° Beilstein Reference: 3241785
Vzorec: C₈H₁₁BO₂
Teplota tavenia: ∼ 180 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01863525
Číslo CAS: 85199-06-0