Tlačiť
2,4-Dimethylphenylboronic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B23076.06 B23076.03
B23076.06EA 263.97 EUR
B23076.06 B23076.03
2,4-Dimethylphenylboronic acid ≥97%
2,4-Dimethylphenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 55499-44-0 Molecular Formula: C8H11BO2 Formula Weight: 149.99 Melting Point: 204-208° MDL No.: MFCD02683101
Vzorec: C₈H₁₁BO₂
Mw: 149.98
Teplota tavenia: 204…208 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02683101
Číslo CAS: 55499-44-0