Tlačiť
difenylmethan 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
117350010 117355000
ACRO117350010EA 156.44 EUR
ACRO117350010 ACRO117355000
difenylmethan 99%
difenylmethan
Vzorec: C₁₃H₁₂
Teplota varu: 264 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 24,5…25 °C
Hustota: 1 g/cm³
Teplota vzplanutia: 127 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004781
Číslo CAS: 101-81-5
EINECS: 202-978-6
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03360
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Chlorine and Bromine (as Cl) ≤0.005 %