Tlačiť
1,2-Diphenylethane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
B33706-100G B33706-25G
SIALB33706-100GEA 278.78 EUR
SIALB33706-100G SIALB33706-25G
1,2-Diphenylethane, Sigma-Aldrich®
1,2-Diphenylethane
Vzorec: (C₆H₅)CH₂CH₂(C₆H₅)
Teplota varu: 284 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 52…54 °C
Hustota: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004796
Číslo CAS: 103-29-7
EINECS: 203-096-4
Merck Index: 12,01245