Tlačiť
1,2-Diphenylethane ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Dibenzyl, Bibenzyl
A14617.14 A14617.22
A14617.14EA 53.75 EUR
A14617.14 A14617.22
1,2-Diphenylethane ≥98%
1,2-Diphenylethane
Purity: 98+% CAS No.: 103-29-7 Molecular Formula: C6H5CH2CH2C6H5 Formula Weight: 182.27 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 50-53° Boiling Point: 284° Solubility: Soluble in ether, chloroform Beilstein Reference: 508068 Merck Reference: 14,1198 MDL No.: MFCD00004796
Vzorec: (C₆H₅)CH₂CH₂(C₆H₅)
Teplota varu: 284 °C
Teplota tavenia: 50…53 °C
Hustota: 1,013
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004796
Číslo CAS: 103-29-7
EINECS: 203-096-4
Merck Index: 14,1198