Tlačiť
1,2-Diphenylethane 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
106230250 106231000 106230050
ACRO106230250EA 80.22 EUR
ACRO106230250 ACRO106231000 ACRO106230050
1,2-Diphenylethane 99%
1,2-Diphenylethane
Vzorec: (C₆H₅)CH₂CH₂(C₆H₅)
Teplota varu: 284 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 49…53 °C
Hustota: 1,01 g/cm³
Teplota vzplanutia: 129 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004796
Číslo CAS: 103-29-7
EINECS: 203-096-4
Merck Index: 12,01245
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
GC ≥98.5 %