Tlačiť
2,3-Dimethyl-2,3-diphenylbutane 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 1,1'-(1,1,2,2-Tetramethylethylene)dibenzene, (2,3-Dimethylbutane-2,3-diyl)dibenzene
349980250 349981000
ACRO349980250EA 48.54 EUR
ACRO349980250 ACRO349981000
2,3-Dimethyl-2,3-diphenylbutane 95%
2,3-Dimethyl-2,3-diphenylbutane
Vzorec: H₃CC(CH₃)(C₆H₅)C(CH₃)(C₆H₅)CH₃
Teplota varu: 170…171 °C (14 mmHg)
Teplota tavenia: 90…110 °C
Hustota: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00053713
Číslo CAS: 1889-67-4
EINECS: 217-568-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥94 %