Tlačiť
Tymolová modř ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
16272.04 16272.09 16272.18
16272.04EA 37.06 EUR
16272.04 16272.09 16272.18
Tymolová modř ACS
Tymolová modř
CAS No.: 76-61-9 Molecular Formula: C27H30O5S Formula Weight: 466.60 Physical Form: Crystalline Melting Point: 223° dec. Solubility: Insoluble in water. Soluble in alcohol, dilute alkali solutions MDL No.: MFCD00005869
pH indicator: 1.2 (red) to 2.8 (yellow) to 9.6 (blue)
Vzorec: C₂₇H₃₀O₅S
Teplota tavenia: 223 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005869
Číslo CAS: 76-61-9
EINECS: 200-973-3
Merck Index: 14,9400