Tlačiť
Fenolová červeň ACS
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07241.0005 1.07241.0025 1.07241.0100
1.07241.0005EA 79.42 EUR
1.07241.0005 1.07241.0025 1.07241.0100
Fenolová červeň ACS
Fenolová červeň
Vzorec: C₁₉H₁₄O₅S
Teplota tavenia: > 300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003552
Číslo CAS: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Merck Index: 13,07329
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 0.77 g/l (100 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 354.38 g/mol
Bulk Density 200 - 300 kg/m3