Tlačiť
Fenolová červeň ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
417240050 417240100 417241000
ACRO417240050EA 54.95 EUR
ACRO417240050 ACRO417240100 ACRO417241000
Fenolová červeň ACS
Fenolová červeň
Vzorec: C₁₉H₁₄O₅S
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003552
Číslo CAS: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Merck Index: 13,07329
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Red Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval From pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red)
Clarity of solution Passes test