4-Biphenylylmethanol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Biphenyl-4-methanol, [1,1'-Biphenyl]-4-ylmethanol, 4-Phenylbenzyl alcohol, 4-Biphenylmethanol
A11876.09
A11876.18
A11876.30
A11876.09EA
73.81
EUR
A11876.09
A11876.18
A11876.30
4-Biphenylylmethanol ≥98%
4-Biphenylylmethanol
Purity: 98+%
CAS No.: 3597-91-9
Molecular Formula: C13H12O
Formula Weight: 184.24
Melting Point: 98-104°
Boiling Point: 184°/11mm
MDL No.: MFCD00004660
Vzorec:
C₁₃H₁₂O Mw: 184.24 Teplota varu: 184 °C (11 mmHg) Teplota tavenia: 98…104 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004660 Číslo CAS: 3597-91-9 EINECS: 222-745-2 |