Tlačiť
Benzhydryl alcohol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Diphenylcarbinol, Benzhydrol, Diphenylmethanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
B4856-100G B4856-500G B4856-5G
SIALB4856-100GEA 47.73 EUR
SIALB4856-100G SIALB4856-500G SIALB4856-5G
Benzhydryl alcohol, Sigma-Aldrich®
Benzhydryl alcohol
Vzorec: C₁₃H₁₂O
Teplota varu: 297 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 63…64 °C
Hustota: 1,054 g/cm³ (80 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004488
Číslo CAS: 91-01-0
EINECS: 202-033-8
Merck Index: 12,01121