Benzhydryl alcohol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá:
Diphenylcarbinol, Benzhydrol, Diphenylmethanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
B4856-100G
B4856-500G
B4856-5G
SIALB4856-100GEA
47.73
EUR
SIALB4856-100G
SIALB4856-500G
SIALB4856-5G
Benzhydryl alcohol, Sigma-Aldrich®
Benzhydryl alcohol
Vzorec:
C₁₃H₁₂O Mw: 184.24 Teplota varu: 297 Teplota tavenia: 63…64 °C Hustota: 1.054 g/cm³ (80 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004488 Číslo CAS: 91-01-0 EINECS: 202-033-8 Merck Index: 12,01121 |