Tlačiť
Trityl alcohol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Triphenylmethanol, Triphenylcarbinol
M-Clarity™ quality level = MQ200
134848-250G 134848-50G
SIAL134848-250GEA 220.22 EUR
SIAL134848-250G SIAL134848-50G
Trityl alcohol, Sigma-Aldrich®
Trityl alcohol
Vzorec: C₁₉H₁₆O
Mw: 260.34
Teplota varu: 360
Teplota tavenia: 160…163 °C
Hustota: 1.1884 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004445
Číslo CAS: 76-84-6
EINECS: 200-988-5
Merck Index: 13,09810