Tlačiť
Trityl alcohol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Triphenylmethanol, Triphenylcarbinol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21196.0050 8.21196.0250
8.21196.0050EA 87.85 EUR
8.21196.0050 8.21196.0250
Trityl alcohol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Trityl alcohol
Vzorec: C₁₉H₁₆O
Mw: 260.34
Teplota varu: 360
Teplota tavenia: 160…163 °C
Hustota: 1.1884 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004445
Číslo CAS: 76-84-6
EINECS: 200-988-5
Merck Index: 13,09810
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 160 - 163 °C
Molar Mass 260.34 g/mol
Boiling Point 360 °C
Synonyms Triphenyl carbinol
Hill Formula C19H16O
Chemical Formula (C6H5)3COH