Tlačiť
Trityl alcohol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Triphenylmethanol, Triphenylcarbinol
A10366.0B A10366.18 A10366.30
A10366.0BEA 537.1 EUR
A10366.0B A10366.18 A10366.30
Trityl alcohol ≥98%
Trityl alcohol
Purity: 98% CAS No.: 76-84-6 Molecular Formula: (C6H5)3COH Formula Weight: 260.34 Physical Form: Cryst powder Appearance: White to cream Melting Point: 161-164° Boiling Point: 360-380° Beilstein Reference: 1460837 Merck Reference: 14,9739 MDL No.: MFCD00004445
Vzorec: C₁₉H₁₆O
Mw: 260.34
Teplota varu: 360…380 °C
Teplota tavenia: 161…164 °C
Hustota: 1.1884 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004445
Číslo CAS: 76-84-6
EINECS: 200-988-5
Merck Index: 13,09810