Tlačiť
Trityl alcohol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Triphenylmethanol, Triphenylcarbinol
158910500 158912500 158910010
ACRO158910500EA 62.49 EUR
ACRO158910500 ACRO158912500 ACRO158910010
Trityl alcohol 97%
Trityl alcohol
Vzorec: C₁₉H₁₆O
Mw: 260.34
Teplota varu: 360 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 160…164 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004445
Číslo CAS: 76-84-6
EINECS: 200-988-5
Merck Index: 13,09810
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
GC ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤140 ppm
Arsenic (As) ≤8 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.2 % (in water)