Tlačiť
Fenolftalein ACS, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
105945-2.5KG 105945-4X2.5KG 105945-500G
SIAL105945-2.5KGEA 541.52 EUR
SIAL105945-2.5KG SIAL105945-4X2.5KG SIAL105945-500G
Fenolftalein ACS, Sigma-Aldrich®
Fenolftalein
Vzorec: C₂₀H₁₄O₄
Teplota tavenia: 258…262 °C
Hustota: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005913
Číslo CAS: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
REACH: 01-2119498295-24
Merck Index: 14,07243
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM