Tlačiť
Fenolftalein, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
26237.231EA 117 EUR
26237.231
Fenolftalein, GPR RECTAPUR®
Fenolftalein
Vzorec: C₂₀H₁₄O₄
Mw: 318,33 g/mol
Teplota tavenia: 258…262 °C
Hustota: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005913
Číslo CAS: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
REACH: 01-2119498295-24
Merck Index: 13,07325
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/01/2297201.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Suited for pH indicator Passes test
Melting point 259 - 264 °C
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Insolubility in ethanol 96 % (1% W/V) Max. 50 ppm