Tlačiť
Fenolftalein ACS, Reag. Ph. Eur., Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07233.0025 1.07233.0100 1.07233.0500
1.07233.0025EA 59.77 EUR
1.07233.0025 1.07233.0100 1.07233.0500
Fenolftalein ACS, Reag. Ph. Eur., Supelco®
Fenolftalein
Vzorec: C₂₀H₁₄O₄
Teplota tavenia: 258…262 °C
Hustota: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005913
Číslo CAS: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
REACH: 01-2119498295-24
Merck Index: 14,07243
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 3.36 mg/l (20 °C)
Melting Point 263.7 °C
Molar Mass 318.32 g/mol
Bulk Density 350 - 450 kg/m3
Density 1.296 g/cm3 (20 °C)
pH  - 0.00001 Pa (50 °C)