Fenolftalein ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
A17135.0B
A17135.18
A17135.30
A17135.0BEA
220.62
EUR
A17135.0B
A17135.18
A17135.30
Fenolftalein ≥98%
Fenolftalein
Purity: 98%
CAS No.: 77-09-8
Molecular Formula: C20H14O4
Formula Weight: 318.33
Melting Point: 258-262°
Beilstein Reference: 284423
Merck Reference: 14,7243
MDL No.: MFCD00005913
Vzorec:
C₂₀H₁₄O₄ Teplota tavenia: 258…262 °C Hustota: 1,299 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005913 Číslo CAS: 77-09-8 EINECS: 201-004-7 REACH: 01-2119498295-24 Merck Index: 14,7243 |